Få mere at vide
3-Phenylpropionaldehyde, 95%
Artikelnummer. 10167833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10167833 500 g Glasflaske 500g
10363952 5 g Glasflaske 5g
10013070 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10167833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 240515000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-53-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00007021
InChI nøgle YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC navn 3-phenylpropanal
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -42°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 224°C to 226°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2CHO
Brydningsindeks 1.5200 to 1.525
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viskositet 2.3 mPa.s (25°C)
Formel vægt 134.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske