Få mere at vide
3-Phenylpropionaldehyd, 95%
Beskrivelse
3-Phenylpropionaldehyd bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af cinnamaldehyd, 2-chlorhydrocinnamaldehyd ved alfa-chlorering og blanding af homopropargylalkoholer. Det tjener som en forløber for syntesen af blanding af syn- og anti-beta-hydroxyallylsilaner ved hydroborering af allenylsilan. Det er også involveret i den katalytiske asymmetriske cyanosilylering for at fremstille (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitril. Yderligere gennemgår det Henry-reaktion for at danne nitroaldoler ved at reagere med nitromethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Phenylpropionaldehyd bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af cinnamaldehyd, 2-chlorhydrocinnamaldehyd ved alfa-chlorering og blanding af homopropargylalkoholer. Det tjener som en forløber for syntesen af blanding af syn- og anti-beta-hydroxyallylsilaner ved hydroborering af allenylsilan. Det er også involveret i den katalytiske asymmetriske cyanosilylering for at fremstille (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitril. Yderligere gennemgår det Henry-reaktion for at danne nitroaldoler ved at reagere med nitromethan.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, dichlormethan, ethylacetat, alkohol og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropionaldehyde |
| Smeltepunkt | -42 °C |
| Tæthed | 1.017 |
| Kogepunkt | 222 °C til 223 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Lineær formel | C6H5(CH2)2CHO |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1071910 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |