Få mere at vide
3-Phenylpropionaldehyde, 95%
Artikelnummer. 11474173
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474173 50 g 50g
11484173 250 g 250g
11464173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10367.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
3-Phenylpropionaldehyd bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af cinnamaldehyd, 2-chlorhydrocinnamaldehyd ved alfa-chlorering og blanding af homopropargylalkoholer. Det tjener som en forløber for syntesen af blanding af syn- og anti-beta-hydroxyallylsilaner ved hydroborering af allenylsilan. Det er også involveret i den katalytiske asymmetriske cyanosilylering for at fremstille (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitril. Yderligere gennemgår det Henry-reaktion for at danne nitroaldoler ved at reagere med nitromethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Phenylpropionaldehyd bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af cinnamaldehyd, 2-chlorhydrocinnamaldehyd ved alfa-chlorering og blanding af homopropargylalkoholer. Det tjener som en forløber for syntesen af blanding af syn- og anti-beta-hydroxyallylsilaner ved hydroborering af allenylsilan. Det er også involveret i den katalytiske asymmetriske cyanosilylering for at fremstille (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitril. Yderligere gennemgår det Henry-reaktion for at danne nitroaldoler ved at reagere med nitromethan.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, dichlormethan, ethylacetat, alkohol og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-53-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00007021
InChI nøgle YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC navn 3-phenylpropanal
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionaldehyde
Smeltepunkt °C to 42°C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 222°C to 223°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lineær formel C6H5(CH2)2CHO
Brydningsindeks 1.523
Mængde 50 g
Beilstein 1071910
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 95%