Få mere at vide
3-Phenylpropionaldehyd, 94,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413562 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11413562 100 g
11403562 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413562 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215619680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 104-53-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
InChI nøgle YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC navn 3-phenylpropanal
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylpropionaldehyde
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/mL
Analyseprocentområde 95%
Mængde 100 g
Formel vægt 134.2
Procent renhed 0.949
Fysisk form Væske