Få mere at vide
3-Phenylacrylonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylacrylonitrile |
| CAS | 4360-47-8 |
| Molekylær formel | C9 H7 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Cinnamonitrile, 1-Cyano-2-phenylethene, 1-Cyano-2-phenylethylene, 3-Phenyl-2-propenenitrile, 3-Phenylpropenenitrile, NSC 42118, NSC 49137, Styryl cyanide, β-Cyanostyrene, β-Phenylacrylonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H |
| SMIL | N#CC=Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-phenylprop-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.158 |
| Formel vægt | 129.0578 |