Få mere at vide
3-Phenylacrylaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10649404
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10649404 1 g 1g
10007102 10 g 10g
10624375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10649404 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09548DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13372-81-1
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00019969
InChI nøgle RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Synonym cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
IUPAC navn (NE)-N-[(E)-3-phenylprop-2-enyliden]hydroxylamin
SMIL O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenylacrylaldehyde oxime
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 147.18