Få mere at vide
3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360418
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360418 2 g 2g
11350418 10 g 10g
11340418 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043778.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.162 g/mol
3-Phenyl-2-propyn-1-ol er et phenylacetylenderivat med hæmmende effekt på nitrifikation i jord.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1504-58-1
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.162
MDL nummer MFCD00040914
InChI nøgle NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
IUPAC navn 3-phenylprop-2-yn-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Tæthed 1.078 g/mL
Kogepunkt 129°C to 130°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5867
Mængde 2 g
Beilstein 2040911
Opløselighedsinformation Soluble in ether,acetone,benzene,chloroform,ethyl Acetate,methanol.
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske