Få mere at vide
3-Phenyl-2-propyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11342476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342476 25 g 25g
11322476 1 g 1g
11332476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06337.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1504-58-1
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.162
MDL nummer MFCD00040914
InChI nøgle NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
IUPAC navn 3-phenylprop-2-yn-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Tæthed 1.078
Kogepunkt 129°C to 130°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5867
Mængde 25 g
Beilstein 2040911
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%