Få mere at vide
3-Phenyl-1-propylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765601 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10765601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130880250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1-propylamine
Navn note 98%
CAS 2038-57-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 221 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H13N
Lineær formel C6H5(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1,5240 til 1,526
MDL nummer MFCD00008224
Mængde 25 g
Beilstein 12, 1145
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
InChI nøgle LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-phenylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
PubChem CID 16259
Formel vægt 135.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenyl-1-propylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.