Få mere at vide
3-Phenyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499933
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11499933 1000 g 1000g
11409943 250 g 250g
11419943 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11499933 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13022.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.194 g/mol
Esterderivater bruges som duftkomponent i friske blomstersammensætninger, såsom syren, hyacint og liljekonval på grund af den balsamiske lugtkarakter. Det er også et nyttigt biokemisk stof til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Phenyl-1-propanol har en naturlig duft med antimikrobielle egenskaber mod bakterier og skimmelsvampe. Det bruges i kombination med Heliotropin eller Piperonal som konserveringsmiddel til kosmetiske produkter. Dens esterderivater bruges som duftkomponent i friske blomstersammensætninger, som lilla, hyacint og liljekonval på grund af den balsamiske lugtkarakter. Det er også et nyttigt biokemisk stof til forskning i proteomik.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-97-4
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002950
InChI nøgle VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
IUPAC navn 3-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1-propanol
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.004
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Lineær formel C6H5(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.526
Mængde 1000 g
Beilstein 1857542
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%