Få mere at vide
3-Phenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10143840
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-97-4
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00002950
InChI nøgle VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
IUPAC navn 3-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1-propanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -18°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.5250 to 1.527
Mængde 1 kg
Beilstein 06, 503
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10.3g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,cyclohexane,benzene and,ethylacetate
Viskositet 20 mPa.s (20°C)
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenyl-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.