Få mere at vide
3-Phenoxytoluen, 97%
Artikelnummer. 11484967
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484967 25 g 25g
11494967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21899.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3586-14-9 | C13H12O | 184,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3586-14-9
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00008531
InChI nøgle UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wr
PubChem CID 19165
IUPAC navn 1-methyl-3-phenoxybenzen
SMIL CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxytoluene
Tæthed 1.052
Kogepunkt 271°C to 273°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 25 g
Beilstein 2045714
Formel vægt 184.24
Procent renhed 97%