Få mere at vide
3-Phenoxythiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079341
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10079341 1 g 1g
10066464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10079341 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05428DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 132706-25-3
Molekylær formel C11H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.24
MDL nummer MFCD00178748
InChI nøgle QHJDRZXMSDASSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde,3-phenoxy, 3-phenoxythiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1c0te, 3-phenoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-phenoxythiophen-2-carboxaldehyde, 3-phenoxy-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 2778987
IUPAC navn 3-phenoxythiophen-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CS1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.25
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.