Få mere at vide
3-Phenoxypropionsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxypropionic acid |
| Smeltepunkt | 96 °C til 99 °C |
| Kogepunkt | 243 °C til 245 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1638040 |
| Formel vægt | 166.17 |
| Procent renhed | ≥98% |