Få mere at vide
3-Phenoxypropionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11453438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453438 1 g 1g
11463438 5 g 5g
11473438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17842.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 7170-38-9 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7170-38-9
Molekylær formel C9H9O3
Molekylvægt (g/mol) 165.17
MDL nummer MFCD00002769
InChI nøgle BUSOTUQRURCMCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-phenoxypropionic acid, propanoic acid, 3-phenoxy, beta-phenoxypropionic acid, 3-penoxypropionic acid, 3-phenoxy-propionic acid, 3-phenoxypropionicacid, b-phenoxypropionate, 3-phenoxypropionate, 3-phenoxy-propanoate, beta-phenoxypropionate
PubChem CID 81596
IUPAC navn 3-phenoxypropansyre
SMIL [O-]C(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxypropionic acid
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Kogepunkt 243°C to 245°C
Mængde 1 g
Beilstein 1638040
Formel vægt 166.17
Procent renhed ≥98%