Få mere at vide
3-phenoxyphenylboronsyre, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-phenoxyphenylboronic acid |
| CAS | 221006-66-2 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C12H11BO3 |
| MDL nummer | MFCD07780272 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad |
| InChI nøgle | LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
| IUPAC navn | (3-phenoxyphenyl)boronsyre |
| Vis mere |