Få mere at vide
3-Phenoxyphenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11333216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333216 5 g 5g
11323216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12524.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 32852-81-6 | C14H12O3 | 228,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32852-81-6
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.247
MDL nummer MFCD00016826
InChI nøgle LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxyphenylacetic acid, 2-3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxy-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3-phenoxy, 3-phenoxyphenylaceticacid, m-phenoxyphenylacetic acid, acmc-20a35b, 3-phenoxybenzeneacetic acid, 3-phenoxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 141749
IUPAC navn 2-(3-phenoxyphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 2730540
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%