Få mere at vide
3-(Phenoxymethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537664 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10316474 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10021534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63601DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 31719-75-2
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.247
InChI nøgle URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
PubChem CID 3729884
IUPAC navn 3-(phenoxymethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 228.25
Procent renhed 97%