Få mere at vide
3-(Phenoxymethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10162934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10328883 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63604CB
Kemiske identifikatorer
CAS 104508-27-2
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD09025913
InChI nøgle KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
PubChem CID 21288517
IUPAC navn 3-(phenoxymethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.25
Procent renhed 97%