Få mere at vide
3-Phenoxybenzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10546534
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10546534
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC57163DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 376637-85-3
Molekylær formel C13H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 235.711
MDL nummer MFCD07781045
InChI nøgle WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749849
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 235.71
Procent renhed 97%