Få mere at vide
3-Phenoxybenzylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxybenzyl chloride |
| Tæthed | 1.189 |
| Kogepunkt | 141 °C til 142 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.591 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 2212101 |
| Formel vægt | 218.69 |
| Procent renhed | 97% |