Få mere at vide
3-Phenoxybenzylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11407607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407607 1 g 1g
11417607 5 g 5g
11427607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15670.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 53874-66-1 | C13H11ClO | 218,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53874-66-1
Molekylær formel C13H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 218.68
MDL nummer MFCD00040866
InChI nøgle QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-phenoxy, 3-phenoxyphenylmethyl chloride, 3-phenoxybenzylchloride, 3-chloromethyl-1-phenoxybenzene, 1-chlormethyl-3-phenoxybenzol, acmc-1asdb, m-phenoxy-benzyl chloride
PubChem CID 93291
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-3-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzyl chloride
Tæthed 1.189
Kogepunkt 141 °C til 142 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.591
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2212101
Formel vægt 218.69
Procent renhed 97%