Få mere at vide
3-Phenoxybenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30179520
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179520 25 g
30179209 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22805025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-35-2
Molekylær formel C13 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Synonym Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methanol
SMIL OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzyl alcohol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Formel vægt 200.0837