Få mere at vide
3-Phenoxybenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 10436042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10436042 5 g Glasflaske 5g
10792031 25 g Glasflaske 25g
10307510 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10436042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183770050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-35-2
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD00004636
InChI nøgle KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs eller hvid
Tæthed 1.1456g/mL
Kogepunkt 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 309°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC6H4CH2OH
Brydningsindeks 1.5920 to 1.5940
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.1456
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water.
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Flydende eller fast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /