Få mere at vide
3-Phenoxybenzylalkohol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxybenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 4 °C til 7 °C |
| Tæthed | 1.149 |
| Kogepunkt | 300 °C |
| Flammepunkt | 186 °C (366 °F) |
| Brydningsindeks | 1.593 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 475312 |
| Formel vægt | 200.24 |
| Procent renhed | 98% |