Få mere at vide
3-Phenoxybenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11419913
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419913 50 g 50g
11409913 10 g 10g
11429913 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13008.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-35-2
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00004636
InChI nøgle KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 4 °C til 7 °C
Tæthed 1.149
Kogepunkt 300 °C
Flammepunkt 186 °C (366 °F)
Brydningsindeks 1.593
Mængde 50 g
Beilstein 475312
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%