Få mere at vide
3-Phenoxybenzoylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10698283
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10698283 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10263193 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10698283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57102CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3586-15-0
Molekylær formel C13H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 232.663
MDL nummer MFCD03424712
InChI nøgle TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
PubChem CID 2760341
IUPAC navn 3-phenoxybenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzoyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 232.67
Procent renhed 97%