Få mere at vide
3-Phenoxybenzoylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10263193
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10263193
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC57102DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3586-15-0
Molekylær formel C13H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 232.663
MDL nummer MFCD03424712
InChI nøgle TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
PubChem CID 2760341
IUPAC navn 3-phenoxybenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzoyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 232.67
Procent renhed 97%