Få mere at vide
3-Phenoxybenzenboronsyre, 97+%
Beskrivelse
Den omfattende brug af produkter, der indeholder PBDE'er, har resulteret i frigivelsen af 3-Phenoxybenzenboronsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
indeholder PBDE'er, har resulteret i frigivelsen af 3-Phenoxybenzenboronsyre.
Opløselighed Lidt opløselig
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 138 °C til 143 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig. |
| Formel vægt | 214.03 |
| Procent renhed | ≥97% |