Få mere at vide
3-Phenoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30010842
Skift visning
Mængde:
50 mg
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30010842 50 mg -
30005060 2.5 g 2.5g
30007012 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29780050MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39515-51-0
Molekylær formel C13 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Synonym Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
IUPAC navn 3-phenoxybenzaldehyd
SMIL O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzaldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Formel vægt 198.0681
Procent renhed >95%