Få mere at vide
3-Phenoxybenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30005060
Skift visning
Mængde:
50 mg
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005060 2.5 g 2.5g
30010842 50 mg -
30007012 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2978002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39515-51-0
Molekylær formel C13 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Synonym Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
IUPAC navn 3-phenoxybenzaldehyde
SMIL O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzaldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Formel vægt 198.0681
Procent renhed >95%