Få mere at vide
3-Phenoxyanisol, 97%
Artikelnummer. 15465207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465207 25 g 25g
15455207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32482.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1655-68-1 | C13H12O2 | 200,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1655-68-1
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD00455605
InChI nøgle CBVXNDCIOLXDFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74252
IUPAC navn 1-methoxy-3-phenoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxyanisole
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.579
Mængde 25 g
Synonym benzene, 1-methoxy-3-phenoxy, m-methoxyphenyl phenyl ether, m-phenoxyanisole, 3-phenoxyanisole, m-phenoxymethoxybenzene, 3-methoxyphenoxybenzene, m-phenoxyphenol monomethyl ether, 3-methoxydiphenyl ether, benzene,1-methoxy-3-phenoxy, benzene, 1-methoxy-3-phenyloxy
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.23
Procent renhed 97%