Få mere at vide
3-Phenoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 11438107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438107 100 g 100g
11418107 5 g 5g
11428107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17495.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 3586-12-7 | C12H11NO | 185,23 g/mol
3-Phenoxyanilin blev anvendt til fremstilling af 4-phenoxyanilin-3a-brompropionamid. Det bruges også i design, syntese og evaluering af potentielle hæmmere af HIV gp120-CD4 interaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-phenoxyanilin blev anvendt til fremstilling af 4-phenoxyanilin-3′ -brompropionamid. Det bruges også i design, syntese og evaluering af potentielle hæmmere af HIV gp120-CD4 interaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3586-12-7
MDL nummer MFCD00041891
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxyaniline
Smeltepunkt 35 °C til 37 °C
Tæthed 1.1583
Kogepunkt 329 °C til 330 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C12H11NO
Brydningsindeks 1.1583
Mængde 100 g
Synonym benzenamine, 3-phenoxy, 3-aminodiphenyl ether, aniline, m-phenoxy, m-phenoxyaniline, m-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxyphenylamine, unii-k14xxp3gja, k14xxp3gja, 3-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxy aniline
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)N
IUPAC navn 3-phenoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 185.23
PubChem CID 77135
Formel vægt 185.23
Procent renhed 98%