Få mere at vide
3-Phenoxy-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 10307800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307800 25 g Glasflaske 25g
10032280 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 6180-61-6 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6180-61-6
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00039549
InChI nøgle AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
PubChem CID 80319
IUPAC navn 3-phenoxypropan-1-ol
SMIL OCCCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxy-1-propanol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 83 °C til 85 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5O(CH2)3OH
Brydningsindeks 1,5280 til 1,53
Mængde 25 g
Beilstein 06, 147
Specifik vægtfylde 1.04
Formel vægt 152.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenoxy-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.