Få mere at vide
3-Perfluoropropyl Propanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30136140
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136140 2.5 g 2.5g
30135009 1 g -
17933895 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2704452.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 356-02-5
Molekylær formel C6 H5 F7 O2
Molekylvægt (g/mol) 242.09
Synonym Hexanoic acid, 4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-, 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid
IUPAC navn 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoic acid
SMIL OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5F7O2/c7-4(8,2-1-3(14)15)5(9,10)6(11,12)13/h1-2H2,(H,14,15)
Formel vægt 242.0178