CAS RN 356-02-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Perfluoropropyl Propanoic Acid, TRC
CAS: 356-02-5 Molekylær formel: C6 H5 F7 O2 Molekylvægt (g/mol): 242.09 Synonym: Hexanoic acid, 4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-,4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid,2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid IUPAC navn: 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoic acid SMIL: OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F