Få mere at vide
3-Penten-2-one, TRC
Artikelnummer. 30179590
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179590 5 g
30179345 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2377905G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-33-2
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Synonym 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
SMIL CC(/C=C/C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Penten-2-one
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+