Få mere at vide
3-Penten-2-one, tech. 85%
Artikelnummer. 11397846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397846 1 g 1g
11307856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13031.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84,118 g/mol
3-Penten-2-one
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Penten
-2
-one Opløselighed
Noter
Lidt opløselig i vand Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 625-33-2
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00009290
InChI nøgle LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonym z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
IUPAC navn (E)-pent-3-en-2-one
SMIL CC=CC(=O)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Penten-2-one
Tæthed 0.862
Kogepunkt 119 °C til 121 °C
Flammepunkt 21 °C (69 °F)
Lugt Skarp, får øjnene til at løbe i vand
Brydningsindeks 1.4355
Mængde 1 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1633505
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 84.12
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.