Få mere at vide
3-Penten-2-one, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
3-Penten-2-one
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Penten
-2
-one Opløselighed
Noter
Lidt opløselig i vand Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
-2
-one Opløselighed
Noter
Lidt opløselig i vand Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Penten-2-one |
| Tæthed | 0.862 |
| Kogepunkt | 119°C to 121°C |
| Flammepunkt | 21°C (69°F) |
| Lugt | Pungent, Makes Eyes Water |
| Brydningsindeks | 1.4355 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1633505 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in Water |
| Vis mere |