Få mere at vide
3-(Pentafluorothio)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15417457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417457 5 g 5g
15407457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34499.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 833-96-5
Molekylær formel C7H5F5O2S
Molekylvægt (g/mol) 248.167
MDL nummer MFCD03788519
InChI nøgle AKFDIYXSRGLRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfanyl benzoic acid, 3-pentafluorothio benzoic acid, 3-sulfurpentafluorobenzoic acid, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-pentafluorosulfanylbenzoic acid, 3-carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-pentafluorosulphanyl benzoic acid, 3-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoic acid, 3-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoic acid, 3-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 2779209
IUPAC navn 3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Smeltepunkt 159°C to 160°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 248.17
Procent renhed 97%