Få mere at vide
3-oxo-3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062304
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10062304
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM04838EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 122454-46-0
Molekylær formel C10H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 229.16
MDL nummer MFCD00052146
InChI nøgle IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propanenitrile, 4-trifluoromethoxy benzoyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxy benzoylacetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoyl acetonitrile, 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo-4-trifluoromethoxy, maybridge1_004897, acmc-1bxb1
PubChem CID 2777239
IUPAC navn 3-oxo-3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]propaannitril
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4C(O)CH2CN
Mængde 25 g
Formel vægt 229.16
Procent renhed 97%