Få mere at vide
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile, 98%
Artikelnummer. 11424293
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424293 1 g 1g
11434293 5 g 5g
11444293 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10911.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 33898-90-7 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33898-90-7
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.18
MDL nummer MFCD00052586
InChI nøgle XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoylacetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propionitrile, 2-thiophene-2-carbonyl acetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl-propionitrile, 3-2-thienyl-3-oxopropanenitrile, pubchem8372, then-2-oylacetonitrile, acmc-1csfg
PubChem CID 141853
IUPAC navn 3-oxo-3-thiophen-2-ylpropaannitril
SMIL O=C(CC#N)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-3- (2-thienyl)propionitrile
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 111990
Formel vægt 151.19
Procent renhed 98%