Få mere at vide
3-Octen-2-one, 97%
Artikelnummer. 11407616
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407616 10 g 10g
11417616 50 g 50g
11427616 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14652.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1669-44-9 | C8H14O | 126.199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1669-44-9
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00015565
InChI nøgle ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-octen-2-one, trans-3-octen-2-one, e-3-octen-2-one, 3e-3-octen-2-one, e-oct-3-en-2-one, unii-m26ah283xv, 3-octen-2-one, e, 3e-octen-2-one, 3e-oct-3-en-2-one, hex-1-enyl methyl ketone
PubChem CID 5363229
IUPAC navn (E)-okt-3-en-2-on
SMIL CCCCC=CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Octen-2-one
Tæthed 0.85
Kogepunkt 60°C (16 mmHg)
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.448
Mængde 10 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1742230
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Octen-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Octen-2-one