missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-Methyl-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Methyl-D-glucopyranose |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7?/m1/s1 |
| Formel vægt | 194.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?