accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHOHOOHHO

CAS RN 3370-81-8

IUPAC Navn: 6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxane-2,3,5-triol
Synonymer: 6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxane-2,3,5-triol
Molekylvægt (g/mol): 194.18
Molekylformel: C7H14O6
InChi Key: SCBBSJMAPKXHAH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1C(O)C(O)OC(CO)C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater