missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-O-(E)-feruloylquinsyre, TRC

Artikelnummer. 30011217
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011217 5 mg -
30006772 2.5 mg 2.5mg
30004111 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF3089905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87099-72-7
Molekylær formel C17H20O9
Molekylvægt (g/mol) 368.34
Synonym trans-3-O-Feruloyl Quinic Acid;
IUPAC navn (1R,3R,4S,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-[[(2E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-Cyclohexancarboxylsyre
SMIL O[C@@]1(C(O)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-O-(E)-Feruloylquinic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O9/c1-25-12-6-9(2-4-10(12)18)3-5-14(20)26-13-8-17(24,16(22)23)7-11(19)15(13)21/h2-6,11,13,15,18-19,21,24H,7-8H2,1H3,(H,22,23)/b5-3+/t11-,13-,15+,17-/m1/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.