Få mere at vide
3-O-De(cladinosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy Clarithromycin, TRC
Artikelnummer. 30008580
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008580 5 mg
30008519 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2267605MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127157-35-1
Molekylær formel C30H51NO8
Molekylvægt (g/mol) 553.73
Synonym 3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy-6-O-methylerythromycin, Clarithromycin EP Impurity K
IUPAC navn (1S,2R,5R,6S,7S,8R,9R)-8-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-6-hydroxy-9-methoxy-1,5,7,9,11,13-hexamethyl-3,15-dioxabicyclo[10.2.1]pentadeca-11,13-dien-4-one
SMIL O=C1[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(OC)C/C(C)=C3C(C)=C[C@@](O/3)(C)[C@H](O1)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-De(cladinosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy Clarithromycin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C30H51NO8/c1-12-22-29(7)14-16(2)25(39-29)17(3)15-30(8,35-11)26(19(5)23(32)20(6)27(34)37-22)38-28-24(33)21(31(9)10)13-18(4)36-28/h14,18-24,26,28,32-33H,12-13,15H2,1-11H3/t18-,19+,20-,21+,22-,23+,24-,26-,28+,29+,30-/m1/s1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.