CAS RN 127157-35-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-O-De(cladinosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy Clarithromycin, TRC
CAS: 127157-35-1 Molekylær formel: C30H51NO8 Molekylvægt (g/mol): 553.73 Synonym: 3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-8,9,10,11-tetradehydro-9-deoxo-11,12-dideoxy-9,12-epoxy-6-O-methylerythromycin,Clarithromycin EP Impurity K IUPAC navn: (1S,2R,5R,6S,7S,8R,9R)-8-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-6-hydroxy-9-methoxy-1,5,7,9,11,13-hexamethyl-3,15-dioxabicyclo[10.2.1]pentadeca-11,13-dien-4-one SMIL: O=C1[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(OC)C/C(C)=C3C(C)=C[C@@](O/3)(C)[C@H](O1)CC