Få mere at vide
3-O-Benzyl-1,2-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Benzyl-1,2-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose |
| CAS | 22529-61-9 |
| Molekylær formel | C16 H22 O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O6/c1-16(2)21-14-13(19-9-10-6-4-3-5-7-10)12(11(18)8-17)20-15(14)22-16/h3-7,11-15,17-18H,8-9H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.34 |
| Formel vægt | 310.1416 |