Få mere at vide
3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-a-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose |
| CAS | 18685-18-2 |
| Molekylær formel | C19 H26 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | α-D-Glucofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-, D-Glucose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (6CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene- (7CI), Glucofuranose, 3-O-benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, NSC 56267, 3-O-Benzyl-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O6/c1-18(2)21-11-13(23-18)14-15(20-10-12-8-6-5-7-9-12)16-17(22-14)25-19(3,4)24-16/h5-9,13-17H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | (3aR,5R,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.41 |
| Formel vægt | 350.1729 |